Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska Produktkod.: 11373634
Beräknad leverans: 15-12-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska
Produktkod. 11373634
5 mL, 10/19, 70 mm, ±0,02 ml, Paket med 5
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höjd (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11373634
Brand: Pyrex 3151/04WC
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-12-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. Pyrex™ Borosilikatglas Class A certifierad volymflaska har vita emaljpåskrifter för enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp. Överensstämmelse 'H' certifierad, överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664 och är kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP .)
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP ) som är strängare än ISO/DIN-standarderna
  • Varje kolv graverad med individuellt serienummer och levereras med kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella standarder
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
  • Vita emalj inskriptioner
  • Polyetenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass A, ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Vita emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 70 mm
Tolerans ±0,02 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 10/19
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska >