Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A volymflaska
Beskrivning
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Klass A volymflaska innehåller vita emaljpåskrifter för enkel volymbedömning och en propp av polyeten. Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664, är kalibrerad till den tolerans som krävs av United States Pharmacopoeia (USP,) och Conformity 'H' certifierad.
- Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
- Kalibrerad till den tolerans som krävs av USA:s farmakopé (USP ) som är snävare än ISO/DIN-standarderna
- Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer batchkod och tillverkningsdatum
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
- Överensstämmelse 'H' certifierad
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ glas
- Inskriptioner i vit emalj
- Polyetenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Vita emalj inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 10/19 |