Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A volymflaska
Produktkod. 11333624
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höjd (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Höjd (metrisk) Tolerans unitSize
11333624 20 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Paket med 5
11303634 1000 mL 24/29 300 mm ±0,3 ml Paket med 2
10517110 2000 mL 29/32 370 mm ±0,5 ml Varje
11363624 100 mL 14/23 170 mm ±0,08 ml Paket med 5
11313634 50 pmol RNA per reaktion 7/16 65 mm ±0,02 ml Paket med 5
11323624 10 mL 10/19 90 mm ±0,02 ml Paket med 5
11373624 200 mL 14/23 210 mm ±0,1 ml -
11383624 250 mL 14/23 220 mm ±0,12 ml Paket med 2
11343624 25 mL 10/19 110 mm ±0,03 ml Paket med 5
11393624 500 mL 19/26 260 mm ±0,2 ml Paket med 2
11323634 2 mL 7/16 65 mm ±0,02 ml Paket med 5
10398459 5 L 34/35 475 mm ±1 ml Varje
11353624 50 mL 12/21 140 mm ±0,05 ml Paket med 5
11333634 5 mL 10/19 70 mm ±0,02 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11333624 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3151/08
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Klass A volymflaska innehåller vita emaljpåskrifter för enkel volymbedömning och en propp av polyeten. Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664, är kalibrerad till den tolerans som krävs av United States Pharmacopoeia (USP,) och Conformity 'H' certifierad.
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Kalibrerad till den tolerans som krävs av USA:s farmakopé (USP ) som är snävare än ISO/DIN-standarderna
  • Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer batchkod och tillverkningsdatum
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ glas
  • Inskriptioner i vit emalj
  • Polyetenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Vita emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 110 mm
Tolerans ±0,03 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 10/19