Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A volymflaska
Produktkod. 11343624
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höjd (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11343624
Brand: Pyrex 3151/10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Klass A volymflaska innehåller vita emaljpåskrifter för enkel volymbedömning och en propp av polyeten. Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664, är kalibrerad till den tolerans som krävs av United States Pharmacopoeia (USP,) och Conformity 'H' certifierad.
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Kalibrerad till den tolerans som krävs av USA:s farmakopé (USP ) som är snävare än ISO/DIN-standarderna
  • Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer batchkod och tillverkningsdatum
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ glas
  • Inskriptioner i vit emalj
  • Polyetenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Vita emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 110 mm
Tolerans ±0,03 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 10/19