Läs mer
Pyrex™ Koniska bägare av borosilikatglas
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Använd med en mängd olika medier och vätskor. Pyrex ™koniska bägare av borosilikatglas är mångsidiga för ett brett utbud av laboratorieapplikationer
- Konisk form (Phillips-mönster) med pip
- Tillverkad av ™Pyrex borosilikatglas
- Utmärkt termisk prestanda och kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Bägare |