Läs mer
Pyrex™ Koniska bägare av borosilikatglas
Produktkod. p-8002975
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11383464
Brand: Pyrex 1020/06D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med en mängd olika medier och vätskor. Pyrex™ koniska bägare av borosilikatglas är mångsidiga för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer
Använd med en mängd olika medier och vätskor. Pyrex ™koniska bägare av borosilikatglas är mångsidiga för ett brett utbud av laboratorieapplikationer
  • Konisk form (Phillips-mönster) med pip
  • Tillverkad av ™Pyrex borosilikatglas
  • Utmärkt termisk prestanda och kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 105 mm
Kvantitet 10/Pk.
Typ Bägare