Läs mer
Pyrex™ Kristalliserande skålar av borosilikatglas
Beskrivning
Återanvändbara borosilikatglasfat med kraftiga kanter idealiska för förvaring och kristallisering.
- Uppfyller DIN 12337
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Lämplig för användning upp till 400 °C
- Kemiskt och termiskt resistent
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12337 |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Kristalliserande skål |
| För användning med (applikation) | För användning upp till 400 °C |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |