Läs mer
Pyrex™ Kristalliserande skålar av borosilikatglas
Produktkod. 12003333
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12003333 500 ml 115 mm 65 mm Paket med 10
10783422 150 ml 80 mm 45 mm Paket med 10
12504277 2000 ml 190 mm 90 mm Paket med 10
10211360 900 ml 140 mm 75 mm Paket med 10
11983779 100 ml 70 mm 45 mm Paket med 10
12093323 300 ml 95 mm 55 mm Paket med 10
11973779 60 ml 52 mm 35 mm Paket med 10
15587680 15 ml 40 mm 25 mm Paket med 20
15577680 30 ml 52 mm 35 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12003333 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1470/10D
I lager
Återanvändbara borosilikatglasfat med kraftiga kanter idealiska för förvaring och kristallisering.
  • Uppfyller DIN 12337
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Lämplig för användning upp till 400 °C
  • Kemiskt och termiskt resistent
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12337
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Kristalliseringsfat
För användning med (applikation) För användning upp till 400 °C
Höjd (metrisk) 65 mm
Diameter (metrisk) 115 mm