Läs mer
Pyrex™ Kristalliserande skål med pip
Beskrivning
- Inbyggd pip för överflödig vätska
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
- Värmebeständig till 400 °C
- Uppfyller DIN 12338
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12337 |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Kristalliserande skål |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |