Läs mer
Pyrex™ Kristalliserande skål med pip
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- Inbyggd pip för överflödig vätska
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
- Värmebeständig till 400 °C
- Uppfyller DIN 12338
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12337 |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Kristalliserande skål |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |