Läs mer
Pyrex™ Kristalliserande skål med pip
Produktkod. 15717927
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15717927 15 ml 40 mm 25 mm Paket med 20
12589485 100 ml 70 mm 40 mm Paket med 10
12590436 2000 ml 190 mm 90 mm Paket med 10
12530436 300 ml 95 mm 55 mm Paket med 10
12519485 30 ml 52 mm 30 mm Paket med 10
12570436 900 ml 140 mm 75 mm Paket med 10
12540436 500 ml 115 mm 65 mm Paket med 10
15597680 60 ml 58 mm 35 mm Paket med 20
15507690 150 ml 80 mm 45 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15717927 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1471/03M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3906.00 SEK
    3278.58 SEK / Paket med 20
    Save 627.42 SEK
    16% Av
I lager
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk beständighet. Pyrex™ Borosilikatkristalliserande fat med pip ger en överlägsen anordning för maximal avdunstning.
  • Inbyggd pip för överflödig vätska
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
  • Värmebeständig till 400 °C
  • Uppfyller DIN 12338
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Kristalliseringsfat
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 40 mm