Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglaskulturflaska
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Kompatibel med shakerutrustning
- Lång, kantlös tubhals för användning med förslutningar
- Tillverkad från &Pyrex handel; borosilikatglas med vit emaljmärkning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 38 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 183 mm |
| Antal per förpackning | 5 |
| Produkttyp | Kulturflaska |
| Form | Konisk |
| Bottenform | Plan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |