Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglaskulturflaska
Produktkod. 12514917
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12514917
Brand: Pyrex 1135/14D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning vid beredning av kulturer
  • Kompatibel med shakerutrustning
  • Lång, kantlös tubhals för användning med förslutningar
  • Tillverkad från &Pyrex handel; borosilikatglas med vit emaljmärkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 38 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 148 mm
Antal per förpackning 10
Produkttyp Kulturflaska
Form Konisk
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm