Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglaskulturflaska
Produktkod. 12594907
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12594907
Brand: Pyrex 1135/26D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning vid beredning av kulturer
  • Kompatibel med shakerutrustning
  • Lång, kantlös tubhals för användning med förslutningar
  • Tillverkad från &Pyrex handel; borosilikatglas med vit emaljmärkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 38 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 229 mm
Antal per förpackning 2
Produkttyp Kulturflaska
Form Konisk
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm