Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenfot
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
Höjd (metrisk):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenfot är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
- Polyetenfot: absorberar stötar och minskar brott
- Klass B
- Överensstämmer med: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Ersättningsfötter: finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Visa mer |