Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenfot
Produktkod. 11363564
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
Höjd (metrisk):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11363564
Brand: Pyrex 3205/10P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenfot är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
  • Polyetenfot: absorberar stötar och minskar brott
  • Klass B
  • Överensstämmer med: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Ersättningsfötter: finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±1 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 270 mm
Inkluderar Fot av polyeten
skala Vit emalj
Examen 1 mL