Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenfot
Produktkod. 11373564
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
Höjd (metrisk):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11373564 250 mL 2 mL 320 mm Paket med 2
10671821 10 mL 0.2 mL 150 mm Paket med 2
11343564 25 mL 0.5 mL 175 mm Paket med 2
11353564 50 mL 1 mL 195 mm Paket med 2
11363564 100 mL 1 mL 270 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11373564 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3205/12P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.10 SEK
    414.07 SEK / Paket med 2
    Save 155.03 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenfot är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
  • Polyetenfot: absorberar stötar och minskar brott
  • Klass B
  • Överensstämmer med: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Ersättningsfötter: finns separat
Specifikationer
Tolerans ±2 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Höjd (metrisk) 320 mm
Inkluderar Fot av polyeten
skala Vit emalj
Examen 2 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Produkttyp Graderad cylinder