Läs mer
Pyrex™ Cylindrisk konisk kolv av borosilikatglas
Beskrivning
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för effektiv motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Vit emaljmarkeringsfläck
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 30 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 97 mm |
| Form | Konisk, Cylindrisk |
| Skrivyta | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 60 mm |