Läs mer
Pyrex™ Cylindrisk konisk kolv av borosilikatglas
Produktkod. 15527960
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Höjd (metrisk):
70 mm
97 mm
130 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15527960 500 mL 70 mm 90 mm Paket med 20
12663262 125 mL 97 mm 60 mm Paket med 10
15527680 60 mL 70 mm 45 mm Paket med 50
15537680 250 mL 130 mm 69 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15527960 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer S/3L5895
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för jäsning och odlingsarbete
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for effective resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel marking spot
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 25 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 70 mm
Form Cylindrical
Skrivyta Yes
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm