Läs mer
Pyrex™ Cylindrisk konisk kolv av borosilikatglas
Produktkod. p-8002533
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Höjd (metrisk):
70 mm
97 mm
130 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 12663262
Brand: Pyrex 1190/04M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för jäsning och odlingsarbete
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för effektiv motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Vit emaljmarkeringsfläck
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 30 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 97 mm
Form Konisk, Cylindrisk
Skrivyta Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm