Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock
Produktkod. 12588866
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Höjd (metrisk):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Stängningsstorlek:
15
22
30
42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12588866 2000 mL 280 mm 166 mm 42 Paket med 5
11950905 250 mL 130 mm 85 mm 42 Paket med 10
10029219 250 mL 130 mm 85 mm 42 Varje
11981518 25 mL 76 mm 42 mm 22 Paket med 10
11920905 50 mL 85 mm 51 mm 22 Paket med 10
11940905 100 mL 105 mm 64 mm 30 Paket med 10
10358829 100 mL 105 mm 64 mm 30 Varje
11960905 500 mL 160 mm 105 mm 42 Paket med 10
10793032 1000 mL 210 mm 131 mm 42 Varje
15537670 10 mL 68 mm 30 mm 15 Paket med 50
15547670 3000 mL 315 mm 187 mm 42 Paket med 20
11991518 3000 mL 315 mm 187 mm 42 Paket med 5
15527670 5 mL 57 mm 25 mm 15 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12588866 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1137/14M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3448.62 SEK
    2838.43 SEK / Paket med 5
    Save 610.19 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Förvara media och kulturer säkert med en skruvlock. Pryex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock motstår termisk chock och kemisk korrosion.
  • PBT-skruvlock med PTFE-belagd tätningsskiva
  • Erlenmeyer mönster
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
  • Högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
  • Graderad till full kapacitet
Specifikationer
Stängningsmaterial SVL™ Fenol, PTFE-belagd med gummitätningsskiva
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 280 mm
Inkluderar Ungefärliga examen
Form Konisk
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 166 mm
Stängningsstorlek 42