Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Produktkod. 12622062
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
12622062 250 mL 29/32 Paket med 10
12463431 500 mL 29/32 Paket med 10
12453431 250 mL 24/29 Paket med 10
15597660 50 mL 19/26 Paket med 20
15507670 100 mL 29/32 Paket med 20
15517670 1000 mL 29/32 Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12622062 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1132/15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla kulturer och lagra andra laboratoriereagenser i Erlenmeyer-kolvar av glas. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolv med QuickFit™ glashylsan är robust och finns i en mängd olika storlekar.
Odla kulturer och lagra andra laboratoriereagenser i Erlenmeyer-kolvar av glas. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolv med QuickFit™ glashylsan är robust och finns i en mängd olika storlekar.
  • Överensstämmer med ISO 4797
  • Koniska kolvar med högsta kvalitet Quickfit™ uttag i slipat glas
  • Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och hög motståndskraft mot termisk chock
  • Erlenmeyer-kolvar med hög kvalitet Quickfit™ uttag i slipat glas
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12387
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Examen Ja
Höjd (metrisk) 130 mm
Form Konisk
Standard konisk fog 29/32
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm