Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Fernbach-kolvar
Förslutningstyp:
Delong
Skruvlock
Hals stil:
Delong
Gängad
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Stor yta till volymförhållande
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Uppvisa 3 baffelindrag för att ge optimal och konsekvent omrörning
- Finns i två versioner
- Delong hals, med 38 mm hals OD för användning med 4540/38P och 4550/38M stängningar
- Skruvlock, levereras med skruvkork av polypropylen GL45
- Skruvlocksversionen är kompatibel med membranskruvkork, tillgänglig separat
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Toppstil: Delong |
| Kapacitet (metrisk) | 2800 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Beredning av kulturer |
| Hals stil | Delong |
| Förslutningstyp | Delong |
| Diameter (metrisk) Yttre | 210 mm |