Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Fernbach-kolvar Produktkod.: 12638243
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Pyrex™ Borosilikatglas Fernbach-kolvar
Produktkod. p-8012601
Skruvlock, Gängad, Paket med 2
Förslutningstyp:
Delong
Skruvlock
Hals stil:
Delong
Gängad
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12638243
Brand: Pyrex 1139/10
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Används vid beredning av kulturer
  • Stor yta till volymförhållande
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
  • Uppvisa 3 baffelindrag för att ge optimal och konsekvent omrörning
  • Finns i två versioner
  • Delong hals, med 38 mm hals OD för användning med 4540/38P och 4550/38M stängningar
  • Skruvlock, levereras med skruvkork av polypropylen GL45
  • Skruvlocksversionen är kompatibel med membranskruvkork, tillgänglig separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2800 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Beredning av kulturer
Examen Ja
Höjd (metrisk) 230 mm
Hals stil Gängad
Form Konisk
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 210 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas Fernbach-kolvar >