Läs mer
Pyrex™ Förbryllad Delong Neck Borosilikatglasflaskor
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Höjd (metrisk):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Beskrivning
- Fyra bafflar på lika avstånd ger konsekvent omrörning när de används med kompatibla orbital shakers
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas eller maximal kemisk och termisk beständighet
- Lämplig för upprepade autoklavcykler vid 121 °C
- Flaskorna levereras utan förslutningar och bör beställas separat
- Kompatibel med antingen 4550/38M blå aluminium och 4540/38P klara polypropenförslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 38 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Aerob mikrobiologi och cellodling |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Hals stil | Delong |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Konisk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 166 mm |