Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Förbryllad borosilikatglasflaska med membranskruvlock
Description
Idealisk för aerob mikrobiologi och cellodling
- Kolvar kompletta med blå polypropen GL45 skruvlock med ett gasgenomsläppligt PTFE-membran som tillåter gasutbyte när innehållet förblir sterilt
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas eller maximal kemisk och termisk beständighet
- Lämplig för upprepade autoklavcykler vid 121 °C
- Kan autoklaveras med membranskruvlock
- Fyra bafflar på lika avstånd ger konsekvent omrörning när de används med kompatibla orbital shakers
Specifications
Specifications
| Stängningsfärg | Blått |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Aerob mikrobiologi och cellodling |
| Trådstorlek | GL 45 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Membran Skruvlock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 129 mm |