Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Förbryllad borosilikatglasflaska med membranskruvlock
Produktkod. p-8012603
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15272816 1000 mL 129 mm Paket med 2
15597670 250 mL 82 mm Paket med 20
15507680 500 mL 101 mm Paket med 20
15517680 2000 mL 166 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15272816 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1142/12
Idealisk för aerob mikrobiologi och cellodling
  • Kolvar kompletta med blå polypropen GL45 skruvlock med ett gasgenomsläppligt PTFE-membran som tillåter gasutbyte när innehållet förblir sterilt
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas eller maximal kemisk och termisk beständighet
  • Lämplig för upprepade autoklavcykler vid 121 °C
  • Kan autoklaveras med membranskruvlock
  • Fyra bafflar på lika avstånd ger konsekvent omrörning när de används med kompatibla orbital shakers
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Aerob mikrobiologi och cellodling
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Membran Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 129 mm