Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med platt botten förångningsskålar
Produktkod. 10528000
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10528000 45 ml 60 mm 30 mm Paket med 10
12053323 15 ml 50 mm 25 mm Paket med 10
12524267 320 ml 115 mm 65 mm Paket med 10
15137193 320 ml 115 mm 65 mm Varje
11357844 170 ml 95 mm 55 mm Paket med 10
15127193 170 ml 95 mm 55 mm Varje
12063323 90 ml 80 mm 45 mm Paket med 10
12683042 600 ml 140 mm 80 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10528000 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1450/03D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1419.08 SEK
    1167.45 SEK / Paket med 10
    Save 251.63 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och uppfyller DIN 12336-standarderna. Pyrex™ Borosilikatglas med platt botten förångningsskålar är mycket resistenta mot kemisk erosion och termisk chock. Platt underlag med böjda sidor och pip ger enkel hantering och hjälper till att förhindra spill.
  • Uppfyller DIN 12336
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Hög motståndskraft mot kemisk erosion och termisk chock
  • Platt underlag
  • Böjda sidor med pip
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 60 mm