Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med platt botten förångningsskålar
Beskrivning
- Uppfyller DIN 12336
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Hög motståndskraft mot kemisk erosion och termisk chock
- Platt underlag
- Böjda sidor med pip
Specifications
Specifications
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 170 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsfat |
| Höjd (metrisk) | 55 mm |
| Diameter (metrisk) | 95 mm |