Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med platt botten förångningsskålar
Produktkod. 15127193
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15127193
Brand: Pyrex 1450/06D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och uppfyller DIN 12336-standarderna. Pyrex™ Borosilikatglas med platt botten förångningsskålar är mycket resistenta mot kemisk erosion och termisk chock. Platt underlag med böjda sidor och pip ger enkel hantering och hjälper till att förhindra spill.
  • Uppfyller DIN 12336
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Hög motståndskraft mot kemisk erosion och termisk chock
  • Platt underlag
  • Böjda sidor med pip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 170 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Förångande skål
Höjd (metrisk) 55 mm
Diameter (metrisk) 95 mm