Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med platt botten förångningsskålar
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Uppfyller DIN 12336
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Hög motståndskraft mot kemisk erosion och termisk chock
- Platt underlag
- Böjda sidor med pip
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |