Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska
Description
Ta bort fasta rester med lätthet med denna robusta, päronformade kolv. Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska har en stor yta för snabb avdunstning.
- Idealisk för användning med roterande förångare
- Stor yta för snabb avdunstning
- Robust tung väggkonstruktion för extra styrka
- Formen gör det enkelt att ta bort fasta rester
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 198 mm |
| Standard konisk fog | 29/32 |