Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas för allmänt bruk
Beskrivning
Autoklaverbar och kemiskt resistent
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
- Rätter kan autoklaveras eller användas i mikrovågsugnar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 3500 ml |
| Mått (L x B x H) | 337 x 230 x 57 mm |
| Höjd (metrisk) | 55 mm |
| Längd (metrisk) | 312 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Allmänt bruksrätt |
| Bredd (metrisk) | 232 mm |
| För användning med | Mikrovågsugnar |
| För användning med (applikation) | Idealisk för torkning av pulver och kristaller, färgning och framkallning, uppsamling av droppar och spill från lösningsflaskor, gelelektrofores och papperskromatografidissektionsarbete |
| Längd (engelska) | 12,28 tum. |
| Show More |