Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas för allmänt bruk
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Autoklaverbar och kemiskt resistent
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
- Rätter kan autoklaveras eller användas i mikrovågsugnar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4500 mL |
| Mått (L x B x H) | 389 x 270 x 57 mm |
| Höjd (metrisk) | 55 mm |
| Längd (metrisk) | 366 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Allmänt bruksrätt |
| Bredd (metrisk) | 266 mm |
| För användning med | Mikrovågsugnar |
| För användning med (applikation) | Idealisk för torkning av pulver och kristaller, färgning och framkallning, uppsamling av droppar och spill från lösningsflaskor, gelelektrofores och papperskromatografidissektionsarbete |
| Längd (engelska) | 14,4 tum. |
| Visa mer |