Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas för allmänt bruk
Produktkod. p-8002542
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11942548
Brand: Pyrex 1490/02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Autoklaverbar och kemiskt resistent
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Mått (L x B x H) 275 x 200 x 51 mm
Höjd (metrisk) 57 mm
Längd (metrisk) 262 mm
Material Glass
Typ General Purpose Dish
Bredd (metrisk) 199 mm
För användning med Microwave ovens
För användning med (applikation) Ideal for drying powders and crystals, staining and development, collection of drips and spills from solution bottles, gel electrophoresis and paper chromatography dissection work
Längd (engelska) 10.31 in.
Höjd (engelska) 2.24 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Form Rectangular
Bredd (engelska) 7.83 in.
Autoklaveringsbar Autoclavable