Läs mer
Pyrex™ Gooch degel med integrerad glassintrad skiva
Produktkod. 11377974
Kapacitet (metrisk):
10 mL
30 mL
60 mL
Porositet:
1
2
3
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11377974
Brand: Pyrex 3660/04M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible inkluderar en integrerad sintrad skiva.
Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C. PyrexTM Gooch Crucible inkluderar en integrerad sintrad skiva.
  • Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C
  • Även lämplig för tändningsarbeten upp till °450 C (se säkerhetsmeddelande)
  • Med integrerad glassintrad skiva
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med Integral Glassintrad skiva
Diameter (metrisk) skiva 30mm
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid °110 C och för tändningsarbete upp till 450 °C
Max. Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Höjd (metrisk) 53mm
Produkttyp Gooch degel
Porositet 2