Läs mer
Pyrex™ Gooch degel med integrerad glassintrad skiva
Produktkod. 12753536
Kapacitet (metrisk):
10 mL
30 mL
60 mL
Porositet:
1
2
3
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12753536
Brand: Pyrex 3650/08M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible inkluderar en integrerad sintrad skiva.
Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C. PyrexTM Gooch Crucible inkluderar en integrerad sintrad skiva.
  • Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C
  • Även lämplig för tändningsarbeten upp till °450 C (se säkerhetsmeddelande)
  • Med integrerad glassintrad skiva
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med Integral Glassintrad skiva
Diameter (metrisk) skiva 20mm
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid °110 C och för tändningsarbete upp till 450 °C
Max. Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Höjd (metrisk) 45mm
Produkttyp Gooch degel
Porositet 4
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt