Läs mer
Pyrex™ Graderade provrör av borosilikatglas med propp
Produktkod. 11347814
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11347814 18 mm 125 mm 10 ml -
12693042 13 mm 100 mm 5 ml Paket med 10
11357814 22 mm 150 mm 25 ml Paket med 10
11367814 26 mm 200 mm 50 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11347814 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1628/10M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2302.65 SEK
    1892.76 SEK / Paket med 10
    Save 409.89 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-04-2027
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Graderade provrör av borosilikatglas är idealiska för att mäta och blanda vätskor och lösningar.
  • Vita emaljgraderingar för visuell volymbedömning
  • Polyetenpropp förhindrar spill och läckage
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Utbytbar propp
Kvantitet 10-pack
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Förslutningstyp Propp