Läs mer
Pyrex™ Graderade provrör av borosilikatglas med propp
Beskrivning
- Med vit emaljgradering för att indikera kapacitet
- Pyrex™ borosilikatglaskonstruktion ger utmärkt motståndskraft mot kemiska angrepp och termisk chock
- Levereras med utbytbar polyetenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Utbytbar propp |
| Kvantitet | 10-pack |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 26 mm |
| Förslutningstyp | Propp |