Läs mer
Pyrex™ Graderade provrör av borosilikatglas med propp
Produktkod. 12693042
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12693042 13 mm 100 mm 5 ml Paket med 10
11347814 18 mm 125 mm 10 ml -
11357814 22 mm 150 mm 25 ml Paket med 10
11367814 26 mm 200 mm 50 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12693042 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1628/06M
Beräknad leverans: 06-11-2026
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Graderade provrör av borosilikatglas är idealiska för att mäta och blanda vätskor och lösningar.
  • Vita emaljgraderingar för visuell volymbedömning
  • Polyetenpropp förhindrar spill och läckage
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Utbytbar propp
Kvantitet 10-pack
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 13 mm
Förslutningstyp Propp