Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, tung vägg utan kant, provrör
Produktkod. 11906458
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
24 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
48 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11906458 24 mm 150 mm 48 ml Paket med 100
10765091 16 mm 150 mm 18 ml Paket med 100
10764901 16 mm 125 mm 15 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11906458 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1626/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2709.00 SEK
    2270.32 SEK / Paket med 100
    Save 438.68 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Borosilikatglas, tunga vägglösa provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
  • Kantlösa tunga väggar: ger överlägsen mekanisk styrka
  • Robust konstruktion: minskar brott, sänker ersättningskostnaderna och förbättrar användarsäkerheten
  • Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 48 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100 pack
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttyp Provrör