Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, tung vägg utan kant, provrör
Diameter (metrisk):
16 mm
24 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 mL
18 mL
48 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Borosilikatglas, tunga vägglösa provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
- Kantlösa tunga väggar: ger överlägsen mekanisk styrka
- Robust konstruktion: minskar brott, sänker ersättningskostnaderna och förbättrar användarsäkerheten
- Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 18 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Provrör |