Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör
Produktkod. 10141150
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
24 ml
48 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10141150 18 mm 150 mm 24 ml Paket med 100
10101200 24 mm 150 mm 48 ml Paket med 100
10569910 16 mm 150 mm 18 ml Paket med 100
10253650 16 mm 125 mm 15 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10141150 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1624/16M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    1735.14 SEK / Paket med 100
    Save 374.86 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
  • Kantade tunga väggar: ger överlägsen mekanisk styrka
  • Robust konstruktion: minskar brott, sänker ersättningskostnaderna och förbättrar användarsäkerheten
  • Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 24 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100 pack
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttyp Provrör