Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör
Produktkod. 10569910
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
24 ml
48 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
10569910 16 mm 150 mm 18 ml Paket med 100
10141150 18 mm 150 mm 24 ml Paket med 100
10101200 24 mm 150 mm 48 ml Paket med 100
10253650 16 mm 125 mm 15 ml Paket med 100
4 options
Produktkod. 10569910
Brand: Pyrex 1624/12M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
  • Kantade tunga väggar: ger överlägsen mekanisk styrka
  • Robust konstruktion: minskar brott, sänker ersättningskostnaderna och förbättrar användarsäkerheten
  • Överensstämmer med:ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100 pack
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 16 mm