Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör
Diameter (metrisk):
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
24 ml
48 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Borosilikatglas, tunga väggkantade provrör är idealiska för kemiskt och biologiskt arbete.
- Kantade tunga väggar: ger överlägsen mekanisk styrka
- Robust konstruktion: minskar brott, sänker ersättningskostnaderna och förbättrar användarsäkerheten
- Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 24 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Produkttyp | Provrör |