Läs mer
Pyrex™ Hemolysprovrör av borosilikatglas
Diameter (metrisk):
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Längd (metrisk) | 65 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | För hemolys |
| Kvantitet | 100 pack |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |