Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas högvakuum dubbelborrning avstängningskran
Produktkod. 12054038
Change view
Pluggborrning:
2 mm
4 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Diameter (metrisk) sidoarm Förpackningsstorlek
12054038 4 mm 10 mm Varje
12088024 2 mm 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12054038 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SSV204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2610.00 SEK
    2153.15 SEK / Paket med 1
    Save 456.85 SEK
    17% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas högvakuum dubbelborrning avstoppkrannycklar och pipor är precisionsslipade i matchade par för optimal prestanda. Varje nyckel och pipa är numrerade för att säkerställa att de alltid är ihopparade. Alla sidoarmar är 100 mm långa.
  • Speciellt designad och noggrant tillverkad för högvakuumapplikationer
  • Varje kran har testats för hög vakuumprestanda.
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Nycklar och pipor är precisionsslipade tillsammans i matchade par för optimal prestanda
  • Varje nyckel och pipa är numrerade för att säkerställa att de alltid är ihopparade
  • Alla sidoarmar är 100 mm långa
  • Sidoarmens väggtjocklek är 1,5 mm
Specifikationer
Pluggborrning 4 mm
Beskrivning Sidoarms väggtjocklek: 1,5 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 10 mm
Längd (metrisk) 100 mm