Läs mer
PYREX™ Borosilikatglas Kjeldahl Kolv med jorduttag
Produktkod. 15517850
Change view
Kapacitet (metrisk):
300 mL
500 mL
800 mL
Höjd (metrisk):
295 mm
305 mm
325 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15517850 300 mL 295 mm Paket med 5
12070563 500 mL 305 mm Varje
15527850 800 mL 325 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15517850 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FK300/3L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 SEK
    2026.43 SEK / Paket med 5
    Save 433.57 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kvantifiera, analysera och bestämma organiskt kväve med hjälp av Kjeldahl metod. Pyrex™ Borosilikatglas Kjeldahkl-kolv med jordhylsa fungerar både som luftkondensor och minskar sedimenttransport under olika stadier.
  • För bestämning av kväve genom Kjeldahl metod
  • Extra långa halsar fungerar som luftkondensorer under rötningsskedet och minskar medryckning under destillationssteget
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3585
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 295 mm
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 82 mm
Stängningsstorlek 24/29