Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med långa skaft
Höjd (metrisk):
205 mm
215 mm
237 mm
Diameter (metrisk) Överst:
70mm
80mm
105mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Med 60° skålvinkel för exakt passning av filterpapper
- Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex borosilikatglas
- Stjälk ca 150 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 80mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 8mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 215 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 150mm |
| Produkttyp | Tratt |