Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Medelvägg Kantlösa provrör
Produktkod. 13058393
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
17 ml
22 ml
23 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13058393 24 mm 150 mm 55 ml Paket med 100
11970955 16 mm 100 mm 14 ml Paket med 100
11387904 16 mm 100 mm 14 ml Varje
10755501 16 mm 125 mm 17 ml Paket med 100
10243310 16 mm 150 mm 22 ml Paket med 100
11960955 16 mm 160 mm 23 ml Paket med 100
11980955 18 mm 180 mm 34 ml Paket med 100
10754351 18 mm 150 mm 28 ml Paket med 100
10186164 10 mm 75 mm 4 ml Paket med 100
10121690 12 mm 75 mm 6 ml Paket med 100
11900965 24 mm 200 mm 73 ml Paket med 50
10213600 12 mm 100 mm 8 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 13058393 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1622/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1953.00 SEK
    1637.84 SEK / Paket med 100
    Save 315.16 SEK
    16% Av
I lager
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för att ge överlägsen prestanda jämfört med neutralt borosilikat- och sodalimeglas. Pyrex™ Borosilikatglas, medellång vägg, kantlösa provrör är idealiska för mikrobiologiskt odlingsarbete.
  • Kantlösa mellanväggar: konstruerad för optimal prestanda
  • Robust konstruktion: tillåter användning vid höga temperaturer upp till 500°C
  • Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Idealisk för mikrobiologisk odlingsarbete
Kvantitet 100 pack
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 24 mm